Merck
QBD11158
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C85H153F4N5O33
Peso molecular:
1849.13
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Análisis
>90%
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®₂₄-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable