QBD11029
TFP-dPEG ®13-DSPE
About This Item
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(cc(c(c1OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCO[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O)F)F)F
InChI
1S/C77H138F4NO24P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-72(84)102-66-68(105-73(85)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)67-104-107(87,88)103-40-37-82-71(83)35-38-89-41-43-91-45-47-93-49-51-95-53-55-97-57-59-99-61-63-101-64-62-100-60-58-9
Clave InChI
RILLZKZQGNQTCL-GMHPVODTSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)