QBD10275
MAL-dPEG®8-acid
>95% (HPLC)
Sinónimos:
Carboxy-PEG-maleimide, Carboxy-PEG8-maleimide, MAL-PEG400-acid, MAL-PEG8-COOH, MAL-PEG8-acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>95% (HPLC)
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable