PH017784
3-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-N-(2-pyridinylmethyl)benzamide
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
ClCC1=NC(C2=CC=CC(C(NCC3=CC=CC=N3)=O)=C2)=NO1
InChI
1S/C16H13ClN4O2/c17-9-14-20-15(21-23-14)11-4-3-5-12(8-11)16(22)19-10-13-6-1-2-7-18-13/h1-8H,9-10H2,(H,19,22)
Clave InChI
BTVMZLWTOAIYRZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)