Documentos
PH011250
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-tert-butylphenoxy)acetate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H20O3
Número de CAS:
cadena SMILES
CC(C)(C)C(C=C1)=CC=C1OCC(OCC)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-5-16-13(15)10-17-12-8-6-11(7-9-12)14(2,3)4/h6-9H,5,10H2,1-4H3