Merck
PH006812
ethyl 2-amino-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H20N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
316.425
Número MDL:
Otras notas