Key Documents
PH005644
Sigma-Aldrich
(5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(2-fluorophenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H10ClFN2O
Número de CAS:
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1F)C(C(C)=N2)=C(Cl)N2C
InChI
1S/C12H10ClFN2O/c1-7-10(12(13)16(2)15-7)11(17)8-5-3-4-6-9(8)14/h3-6H,1-2H3