Merck
PH004560
Sigma-Aldrich
3-Oxo-3-phenyl-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14N2O2S
Número de CAS:
Número MDL:
cadena SMILES
O=C(CC(C1=CC=CC=C1)=O)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2