Merck
PH004321
Sigma-Aldrich
4-Methyl-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18N2O6S2
Número de CAS:
Número MDL:
cadena SMILES
O=S(N(S(C(C=C1)=CC=C1C)(=O)=O)C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)(C(C=C3)=CC=C3C)=O