Merck
PH003346
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H17NO
Número de CAS:
Número MDL:
cadena SMILES
CN1C2(CCCCC2)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-11-9(12)5-8-10(11)6-3-2-4-7-10/h2-8H2,1H3