Merck
PH002490
Sigma-Aldrich
[2-(Methylsulfanyl)phenyl]methanol
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C8H10OS
Número de CAS:
Número MDL:
cadena SMILES
OCC1=CC=CC=C1SC
InChI
1S/C8H10OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3