Merck
PH001511
Sigma-Aldrich
N-[(E)-1,3-Benzodioxol-5-ylmethylidene]-2,2-diethoxyethanamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H19NO4
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
cadena SMILES
CCOC(OCC)C/N=C/C1=CC=C2C(OCO2)=C1