Merck
PH000314
Sigma-Aldrich
2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]acetamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H12N2O3S
Número de CAS:
Número MDL:
cadena SMILES
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NCC(N)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(13,14)11-6-9(10)12/h2-5,11H,6H2,1H3,(H2,10,12)