Merck
P8106
Sigma-Aldrich
2-Pentanona
reagent grade, 97%
Sinónimos:
Metilpropilcetona
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
506058
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
grado
reagent grade
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
941 °F
lim. expl.
8.2 %
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Shane Avison et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(28), 6313-6318 (2015-06-23)
A new methodology is presented to measure water-air partition coefficients (Henry's constants) of volatiles, using APCI-MS. Significant advantages over other Henry's constant determination methods include the short measurement and sample preparation time and the possibility for simultaneous measurement of multiple
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in