Merck
P7002
Sigma-Aldrich
Pentamethylene sulfide
99%
Sinónimos:
Tetrahydrothiopyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10S
Número de CAS:
Peso molecular:
102.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCSCC1
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)