P51
Palmitic acid
90%
Sinónimos:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
presión de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Ensayo
90%
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?