P26406
2-Phenyl-1,3-indandione
97%
Sinónimos:
2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, Phenindione
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
crystals
mp
144-148 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C(c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Clave InChI
NFBAXHOPROOJAW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... VKORC1(79001)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges