P22222
2-Phenylcycloheptanone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C7H11(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
188.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?