Merck
O1626
Sigma-Aldrich
Oxalomalic acid trisodium salt
~95%
Sinónimos:
α-Hydroxy-β-oxalosuccinic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3O8Na3
Número de CAS:
Peso molecular:
272.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~95%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC(C(C(O)=O)C(=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O8.3Na/c7-2(5(11)12)1(4(9)10)3(8)6(13)14;;;/h1-2,7H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;;/q;3*+1/p-3
Clave InChI
WSDSCXNEGCRTMS-UHFFFAOYSA-K
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)