NORS5500MW7
Norell® Select Series™ 5mm NMR tubes, medium wall
frequency 500 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-500-MW-7
Parámetros
500 MHz frequency
Longitud
7 in.
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.8 mm
Descripción general
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
Información legal
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)