Merck
N21006
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl disulfide
98%
Sinónimos:
Bis(3-nitrophenyl) disulfide, Nitrophenide
About This Item
Fórmula lineal:
(O2NC6H4)2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
78-80 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(SSc2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c1
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D M Schmatz
Parasitology, 114 Suppl, S81-S89 (1997-01-01)
A metabolic pathway known as the mannitol cycle has been identified in Eimerian parasites. The pathway is a shunt off of the glycolytic pathway at fructose-6-phosphate (F6P). Two enzymes convert F6P to mannitol and two other enzymes are responsible for
J J Allocco et al.
The Journal of parasitology, 87(6), 1441-1448 (2002-01-10)
Unsporulated oocysts of the protozoan parasite Eimeria tenella contain high levels of mannitol, which is thought to be the principal energy source for the process of sporulation. Biosynthesis and utilization of this sugar alcohol occurs via a metabolic pathway known