Merck
N19001
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
Sinónimos:
3-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H5NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
243.17
Beilstein:
23762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
mp
247-249 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
Clave InChI
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)