MT51350022
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 6 x 250 mL
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350022
volumen
6 x 250 mL
pH
9.21
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable