Documentos clave
MT51343182
Mettler-Toledo electrolyte for DX series ISE half-cells
1 mol/L KNO3, volume 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51343182
volumen
25 mL
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)