Documentos clave
MT51340333
Mettler-Toledo Economic & Easy combination pH electrode
BNC connection
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.61
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340333
intervalo de medición de la temperatura
0-50 °C
Descripción general
The spear tip design makes it ideal for solid samples such as meat, fruit, cheese, soil and many more; low-maintenance
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)