M9602
2-Methoxyacetophenone
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5365 (lit.)
bp
122-123 °C/18 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-7-9(10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
YRNDGUSDBCARGC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves