M84429
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
mp
135-138 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?