Merck
M8422
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
252.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)