M78259
N-Methyl-2-pyridone
≥99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
formulario
liquid
bp
250 °C/740 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1C=CC=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
DVVGIUUJYPYENY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup