M54104
Methyl DL-mandelate
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3
Clave InChI
ITATYELQCJRCCK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup