M30604
2-Methylbenzoselenazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NSe
Número de CAS:
Peso molecular:
196.11
Beilstein:
112836
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.652 (lit.)
bp
140 °C/51 mmHg (lit.)
mp
28.5-30 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2[se]1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?