M2913
Maleic acid dipotassium salt
~98% (titration)
Sinónimos:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Ensayo
~98% (titration)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2K/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
Clave InChI
SHPKCSFVQGSAJU-UAIGNFCESA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)