Merck
M2132
Sigma-Aldrich
mono-Methyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Sinónimos:
Phosphoric acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH5O4P · 2C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
310.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COP(O)(O)=O.NC1CCCCC1.NC2CCCCC2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)