About This Item
densidad de vapor
2.72 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
899 °F
lim. expl.
12.4 %
envase
pkg of 4 × 2.5 L L930250-04
impurezas
≤100 ppm water content (Karl Fischer)
conforms Absence of Amines
color
clear, liquid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)