L880000-HH
DCI Activator
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
Sinónimos:
DCI activator solution
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
concentración
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibilidad
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?