L511579
(R)-C8-TRIP
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=CC3=CC(CCCCCCCC)=CC=C3C(C4=C(C=CC(CCCCCCCC)=C5)C5=CC(C6=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C6C(C)C)=C4O7)=C2OP7(O)=O
InChI
1S/C66H89O4P/c1-15-17-19-21-23-25-27-47-29-31-53-51(33-47)39-59(61-55(43(7)8)35-49(41(3)4)36-56(61)44(9)10)65-63(53)64-54-32-30-48(28-26-24-22-20-18-16-2)34-52(54)40-60(66(64)70-71(67,68)69-65)62-57(45(11)12)37-50(42(5)6)38-58(62)46(13)14/h29-46H,15-28H2,1-14H3,(H,67,68)
Clave InChI
NQIIXPJAZNVETG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts