Merck
L493392
4-BR-2-(2-(((1-BR-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H20Br2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
596.279
Número MDL:
Otras notas