Merck
L477567
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26BrN5O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
596.507
Número MDL:
Otras notas