Merck
L476870
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(2-METHYL-1H-INDOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H22ClN5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
483.962
Número MDL:
Otras notas