Merck
L476285
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24ClN5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
473.966
Número MDL:
Otras notas