Merck
L473944
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H21N5OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
443.615
Número MDL:
Otras notas