Merck
L473154
2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H24N6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
472.573
Número MDL:
Otras notas