Merck
L471003
2-METHOXY-4-{(E)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENYL 3-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H20N2O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
500.553
Número MDL:
Otras notas