Merck
L470503
ETHYL 5-ACETYL-2-({1-[(2-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18BrCl3N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
556.693
Número MDL:
Otras notas