Merck
L469424
METHYL 2-[(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-CHLOROPHENOXY)ACETYL]AMINO}ETHYL)AMINO]-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H20Cl4N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
526.269
Número MDL:
Otras notas