Merck
L467073
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16ClFN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
426.9
Número MDL:
Otras notas