Merck
L465933
1-(((3-(3-ETHOXYPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-2-NAPHTHOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H18N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
390.467
Número MDL:
Otras notas