Merck
L464686
2-[(3-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-3-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H20N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
372.511
Número MDL:
Otras notas