Merck
L445800
5-((4-METHOXYANILINO)METHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H16N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
312.396
Número MDL:
Otras notas