Merck
L440299
ETHYL 4-[({(3Z)-3-[3-(2-CHLOROBENZYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H22ClN3O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
592.097
Número MDL:
Otras notas